Merck
806609
Sigma-Aldrich
Silver
nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
UNSPSC-Code:
12141740
NACRES:
NA.23
Beschreibung
Flash point >230 °F
Qualitätsniveau
Form
nanowires
suspension
Konzentration
5 mg/mL (in water)
Durchm. × L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
Farbe
gray
Dichte
0.999 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)