Wichtige Dokumente
799211
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene-2,2′-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
BEDT-TT-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
crystals
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C1(S[13C](S2)=[13C](S3)SC4=C3SCCS4)=C2SCCS1
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2/i9+1,10+1
InChIKey
LZJCVNLYDXCIBG-OJJJIBSVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)