Merck
732001
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
About This Item
Lineare Formel:
13CD3NHCH2CH2OH
Molekulargewicht:
79.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
159 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
InChIKey
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
168.8 °F
Flammpunkt (°C)
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)