Wichtige Dokumente
798533
2,2′-Bipyridyl
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
2,2′-Bipyridin, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Assay
99%
Form
powder or crystals (anhydrous)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChIKey
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
267.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
131 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?