Wichtige Dokumente
790370
Phloretin-(hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CCC(C2=C(O)C=C(O)C=C2O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2/i1+1,2+1,4+1,5+1,9+1,10+1
InChIKey
VGEREEWJJVICBM-OPDSVROQSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)