Wichtige Dokumente
779539
L-Cystin
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥98.5%
Synonym(e):
(R,R)-3,3′-Dithio-bis-(2-aminopropionsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Assay
≥98.5%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -224 to -218°
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Verunreinigungen
≤0.02% ammonium
≤0.2% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤0.2% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
>240 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤5 ppm
Eignung
clear, colorless for appearance of solution
SMILES String
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?