Merck
769746
Sigma-Aldrich
Methyl-3-hydroxy-buttersäure
≥95.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
SMILES String
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
InChIKey
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
remarks on GC: no single impurity > 1.0%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)