Wichtige Dokumente
298360
(R)-(−)-3-Hydroxybuttersäure Natriumsalz
optical purity ee: 99% (GLC)
Synonym(e):
Natrium-(R)-3-hydroxybutyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]22/D −14°, c = 10 in H2O
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
149-155 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
[Na+].C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-AENDTGMFSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..