767107
Pyridine-15N, d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C([2H])=[15N]C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-ADSFZWBGSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)