Wichtige Dokumente
532975
Pyridin-d5
≥99.5 atom % D
Synonym(e):
Pentadeuteropyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
pH-Wert
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-41 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
532975-10G | 4061837649875 |
532975-10X0.6ML | 4061832559070 |
532975-10X0.5ML | 4061832559063 |
532975-10X1G-N | 4061837615450 |
532975-10X1ML | 4061837615467 |
532975-5G | |
532975-5X10G-N | 4061837649882 |
532975-25G | 4061832559087 |