Merck
766046
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
Synonym(e):
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
InChIKey
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)