Merck
763136
Sigma-Aldrich
Chloro(2-di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)gold(I)
97%
Synonym(e):
Me4-tert-butyl XPhos-AuCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H53AuClP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
713.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
221-224 °C (decomposition)
SMILES String
Cl[Au].CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.Au.ClH/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;;/h17-21H,1-16H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
IVIUDGKUDMXYRK-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)