Wichtige Dokumente
762571
4-Methyl-d3-imidazole
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1=CNC=N1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChIKey
XLSZMDLNRCVEIJ-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)