Merck
761281
Sigma-Aldrich
Chloro[(1,3,5,7-tetramethyl-5-phenyl-2,4,8-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H31ClNO3PPd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
602.40
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
202-208 °C (decomposition)
SMILES String
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.ClH.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChIKey
RMRMUXKLTCTPCF-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)