Wichtige Dokumente
760714
S-(4-Bromobutyl) thioacetate
96% (GC)
Synonym(e):
1-Butanethiol, 4-bromo-, acetate, Acetic acid, thio-,S-(4-bromobutyl) ester, Ethanethioic acid, S-(4-bromobutyl) ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96% (GC)
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Zusammensetzung
(copper wire added to bulk material for stabilization)
Lagerbedingungen
under inert gas
Brechungsindex
n20/D 1.518
Dichte
1.388 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)SCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
ABARMQVSPZAYRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)