Wichtige Dokumente
192988
3-Chlorpropylthiolacetat
technical grade, ≥90%
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
thioester
SMILES String
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mechanism of formation of trimethylene oxide from 3-chloropropyl thiolacetate has been investigated.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)