Wichtige Dokumente
759937
2-(Trifluoromethyl)indole
97%
Synonym(e):
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
106-110 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-5,13H
InChIKey
QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)