Merck
757039
Sigma-Aldrich
5-Iodo-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9IO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
ketone
SMILES String
COc1cc2C(=O)CCc2cc1I
InChI
1S/C10H9IO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChIKey
XALFXRGSYICRGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)