Wichtige Dokumente
756962
3-Bromooxetane
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484
Dichte
1.651 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChIKey
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F
Flammpunkt (°C)
42 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?