Merck
745715
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-methanol
97%
Synonym(e):
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, 3-Oxetanylmethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.450
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1COC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-1-4-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SWYHWLFHDVMLHO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
223.9 °F
Flammpunkt (°C)
106.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)