Wichtige Dokumente
754943
Molybdänhexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
Hexacarbonylmolybdän
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
9.1 (vs air)
Assay
99.9% (trace metals analysis)
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: molybdenum
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChIKey
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)