Merck
749303
Sigma-Aldrich
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9ClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
InChIKey
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)