Wichtige Dokumente
745685
2-(Bromomethyl)oxetane
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
InChIKey
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Recent Advances in the Synthesis of 2-Substituted Oxetanes.
Davis O and Bull JA.
Synlett (2015)