Merck
743992
Sigma-Aldrich
Glas-Mikroreaktor LTF MR Lab VS
with C-profile
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
  • Volumen 1.1 ml
  • Delay time
  • Für mischungsintensive Substanzen
  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Anschluss über Aluminiumprofilschiene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)