741469
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
174-179 °C (Decomposition)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChIKey
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)