Wichtige Dokumente
739898
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, 95% (CP)
Synonym(e):
1α,25-Dihydroxycalciferol solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solution
Konzentration
50 μg/mL in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
detection
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@H]1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25?,26+,28-/m1/s1
InChIKey
ZGLHBRQAEXKACO-KPKHAADHSA-N
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.