Merck
738956
Sigma-Aldrich
5-Chloro-quinolin-8-yloxy-2,3,4-13C3-acetic-13C2-acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Cloquintocet-2,3,4-13C3-(acetic acid-13C2), [(5-Chloro-8-quinolinyl)oxy-2,3,4-13C3)]acetic-13C2-acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5C6H8ClNO3
Molekulargewicht:
242.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2]Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1
InChIKey
ICJSJAJWTWPSBD-IXNCORAESA-N
Anwendung
Stable Isotope Labeled Herbicide
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)