C-22215
Endothelial Cell Growth Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Verpackung
pkg of 500 ml
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Qualität
Lagerung und Haltbarkeit
Subkultur-Routine
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.