Merck
734381
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene-13C4 (gas)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Isobutylene-13C4
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)213C=13CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
gas
bp
-6.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-140 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13C]([13CH3])=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
VQTUBCCKSQIDNK-JCDJMFQYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-112.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)