Wichtige Dokumente
729949
1-Brom-4-(1,1-difluorethyl)benzol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503
Dichte
1.495 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
CC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChIKey
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F
Flammpunkt (°C)
82.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)