Wichtige Dokumente
729817
2-Chlorethylacrylat
contains >100 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Synonym(e):
CEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
>100 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.125
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2H,1,3-4H2
InChIKey
WHBAYNMEIXUTJV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.9 °F
Flammpunkt (°C)
59.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)