Merck
728543
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-Pyrrolidinmethanol tert-butyldimethylsilyl-Ether
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-(−)-α,α-Diphenylprolinol-tert.-butyldimethylsilylether, (S)-2-[(tert.-Butyldimethylsiloxy)-diphenylmethyl]-pyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H33NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.60
Beilstein:
10368174
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H33NOSi/c1-22(2,3)26(4,5)25-23(21-17-12-18-24-21,19-13-8-6-9-14-19)20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,21,24H,12,17-18H2,1-5H3/t21-/m0/s1
InChIKey
YJFSFDYMOMREQP-NRFANRHFSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)