Wichtige Dokumente
727512
8-(Brommethyl)chinolin
≥96.5% (GC)
Synonym(e):
8-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.5% (GC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7H2
InChIKey
IAAUGSYGHOFWEW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)