Merck
222518
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzylbromid
98%
Synonym(e):
α-Brom-m-nitrotoluol
About This Item
Lineare Formel:
C7H6NO2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
58-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Nitrobenzyl bromide was used in the synthesis of 1,4-disubstituted imidazoles.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D A Heerding et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(16), 2061-2065 (2001-08-22)
1,4-Disubstituted imidazole inhibitors of Staphylococcus aureus and Escherichia coli enoyl acyl carrier protein reductase (FabI) have been identified. Crystal structure data shows the inhibitor 1 bound in the enzyme active site of E. coli FabI.