Merck
726303
Sigma-Aldrich
N1,N4-Bis-Boc-spermidin
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
1,5-Di-Boc-1,5,10-triazadecan, N1,N4Di-Boc-1,8-diamino-4-azaoctan, {3-[(4-Amino-butyl)-tert.-butoxycarbonyl-amino]-propyl}-carbaminsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H35N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.48
Beilstein:
6418809
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (TLC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
InChIKey
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)