Wichtige Dokumente
725056
3-Amino-4-Chlorpyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChIKey
GTLFLMZOABSJSV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)