Wichtige Dokumente
722774
trans-9-Hexadecensäure-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
Palmitoleinsäure-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)