Wichtige Dokumente
719374
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Na233SO4
Molekulargewicht:
142.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 33S
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)