Wichtige Dokumente
716251
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-Tetrahydro-4-Pyridin-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-boronsäure-pinakolester
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H28BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CC(=CC(C)(C)N1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H28BNO2/c1-12(2)9-11(10-13(3,4)17-12)16-18-14(5,6)15(7,8)19-16/h9,17H,10H2,1-8H3
InChIKey
YYVIRFZZNQUTKP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester is a boronic ester that is commonly used as a reagent in Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?