Wichtige Dokumente
714313
Ölsäure-13C18 Natriumsalz
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Kaliumoleat-13C18
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+18
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[13C]([O-])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3].[K+]
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
InChIKey
MLICVSDCCDDWMD-DMVMXKRLSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.