Merck
713910
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)chinolin
97%
Synonym(e):
2-(2-Chinolinyl)-oxazolin, Sigman-Ligand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
InChIKey
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
713910-500MG4061833228944