Merck
710598
Sigma-Aldrich
5-(Di-tert-butylphosphino)-1-(naphthalen-1-yl)-1H-Pyrazol
97%
Synonym(e):
5-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-(1-naphthalenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
127-131 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H27N2P/c1-20(2,3)24(21(4,5)6)19-14-15-22-23(19)18-13-9-11-16-10-7-8-12-17(16)18/h7-15H,1-6H3
InChIKey
XJZYJFVKLNCBQF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for amination reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)