Wichtige Dokumente
710210
(E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propen-1-yl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
(E)-2-[3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[(1E)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-Butyldimethyl[[(2E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-en-1-yl]oxy]silane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
0.910 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C15H31BO3Si/c1-13(2,3)20(8,9)17-12-10-11-16-18-14(4,5)15(6,7)19-16/h10-11H,12H2,1-9H3/b11-10+
InChIKey
LUURLZJMKOVITO-ZHACJKMWSA-N
Anwendung
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.
- The synthesis of anti-homoallylic alcohols by allylation reaction with aldehydes in the presence of iridium complex-catalyst.
- The preparation of α-imino aldehydes.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?