Wichtige Dokumente
706922
8-Mercapto-1-Octanol
98%
Synonym(e):
8-Hydroxy-1-octanthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484
Dichte
0.930 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18OS/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
InChIKey
XJTWZETUWHTBTG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.