Wichtige Dokumente
698768
9-Mercapto-1-Nonanol
96%
Synonym(e):
9-Mercapto-nonan-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20OS/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
InChIKey
FXFJFNVBVKPAPL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)