Wichtige Dokumente
706566
2,4-Dichlor-5-Jodpyrimidin
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Clc1ncc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl2IN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
InChIKey
RGJNPJRAXMSHKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)