Wichtige Dokumente
705314
Poly(glycidylmethacrylat)
Mn 10,000-20,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
Mn 10,000-20,000
Brechungsindex
n20/D 1.381
mp (Schmelzpunkt)
274-280 °C
SMILES String
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Universal Platform for Surface Modification Employing Grafted Polymer Layers
The present publication focuses on synthesis and characterization of nanothick, chemically grafted polymer films (polymer brushes) on various inorganic and polymeric substrates.