151238
Glycidylmethacrylat
97%, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
2,3-Epoxypropyl-methacrylat, Glycidyl-methacrylat, Methacrylsäure-2,3-epoxypropylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Verunreinigungen
0.02% epichlorohydrin
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?