Merck
701513
Sigma-Aldrich
(6-Methoxy-3-nitro-2-pyridyl)-acetonitril
97%
Synonym(e):
6-Methoxy-3-Nitropyridin-2-Acetonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-122 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
nitro
SMILES String
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)