Wichtige Dokumente
702463
N-Boc-4,4-Difluor-L-Prolinmethylester
97%
Synonym(e):
1-tert.-Butyl-2-methyl-(2S)-4,4-difluor-1,2-pyrrolidindicarboxylat, tert.-Butyl-(2S)-2-(methoxycarbonyl)-4,4-difluorpyrrolidin-1-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
41-46 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChIKey
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?